Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Spatola Ellipso-Spoon™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Estrae cristalli, sostanze granulari e solide, liquidi spessi e materiali delicati
- Presenta un'estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola
- In acciaio inossidabile lucidato di grado 304
- Ignifugo, autoclavabile e impermeabile all'acqua bollente
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 |
| Autoclavabile | Sì |
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Colore | Acciaio inox |
| Product Type | Cucchiaio e spatola |
| Finitura | Nessuno |
| Materiale | Acciaio inox |
| Lunghezza (sistema metrico) | 18 cm |