Learn More
Bel-Art™ Campionatori a spatola ed Ellipso-Spoon SP Scienceware™
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL Bowl
70 mL bowl
Vaschetta da 70 ml
Lunghezza (sistema metrico):
15 cm
21 cm
30 cm
40 cm
50 cm
Size:
15 x 35 mm bowl
28 x 65 mm bowl
Vaschetta 28 x 65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Per il recupero di cristalli, polveri, sostanze granulari e solide e liquidi densi
- Presenta un'estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola
- In acciaio inossidabile lucidato di grado 304
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | Vaschetta da 70 ml |
| Product Type | Campionatore a cucchiaio e a spatola |
| Size | Vaschetta 28 x 65 mm |
| Include | Un’estremità a cucchiaio e un’estremità a spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Diam. 8 mm |
| Materiale | Acciaio inossidabile grado 304 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |