Learn More
Fisherbrand™ Ancoretta di agitazione PTFE Turbo ellittica con parte interna
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
25 mm
70 mm
Diametro (sistema metrico):
6 mm
10 mm
14 mm
28 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Use rare earth magnets for significantly increased magnetic strength compared to those using AlNiCo magnets
- Samarium-cobalt core is resistant to demagnetization
- Identified by a chemically inert, carbon black spot
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Nucleo magnetico in samario-cobalto incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Quantità | 2/conf. |
| Forma | Ovale |