Learn More
Thermo Scientific™ Elution Buffer for GeneJET Plasmid Midiprep Kit
Codice prodotto. 15584414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
60 mL
Dimensione della confezione:
60mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15584414 60 mL 60mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15584414 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore R1631
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Cat. No. K0481) and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
Thermo Scientific GeneJET Elution Buffer is a component of the GeneJET Plasmid Midiprep Kit (Cat. No. K0481) and may be purchased separately. Provided in 60 mL aliquots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Buffer Elution Buffer
Da utilizzare con (applicazione) Plasmid Prep
Linea di prodotti GeneJET
Quantità 60 mL
Bilancia Midi