Learn More
Motic™ ELWD Condenser for AE31E
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AE31E Microscopes
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Concentrates and focuses light passing through the specimen.
- Extra-long working-distance condenser.
- Suitable for phase contrast.
Specifica
Specifica
| Descrizione | NA: 0.30 |
| Product Type | ELWD Condenser |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | AE31E Microscopes |
| Distanza operativa | 72 mm |