Learn More
Cole-Parmer™ Embosser Tape for Manual Laboratory Label Maker
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Easily remove back adhesive shield
- Choose from four colors to color-code your lab
Specifica
Specifica
| Product Type | Colored Label Tape |
| Colore | Black |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 118 in. |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3/8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 0.95 cm |
| Dimensioni (L x P) | 118 x 3/8 in. |
| Tipo di adesivo | Peel and Stick |
| Sterilità | Non-sterile |
| Capacità colore | Monochrome |
| Vedi altri risultati |