Learn More
Cole-Parmer™ Embosser Tape for Manual Laboratory Label Maker
Codice prodotto. p-7237190 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black
Blue
Green
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17397629
Marca: Cole-Parmer™ 6554344
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Embosser Tape for the Manual Laboratory Label Maker sticks firmly to glass, plastic, metal, rubber, and wood.
  • Easily remove back adhesive shield
  • Choose from four colors to color-code your lab
Specifica
Product Type Colored Label Tape
Colore Black
Lunghezza (sistema imperiale) 118 in.
Larghezza (sistema imperiale) 3/8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 300 cm
Larghezza (sistema metrico) 0.95 cm
Dimensioni (L x P) 118 x 3/8 in.
Tipo di adesivo Peel and Stick
Sterilità Non-sterile
Capacità colore Monochrome
Formato Label