Learn More
EMC7 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
520.00€ - 647.00€
Specifica
| Antigene | EMC7 |
|---|---|
| Diluizione | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 |
| Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
18415161
|
Novus Biologicals
NBP1-88547-25ul |
25 μL |
520.00€
25µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
18255916
|
Novus Biologicals
NBP1-88547 |
0.1 mL |
647.00€
0.10mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
EMC7 Polyclonal specifically detects EMC7 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifica
| EMC7 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 56851 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:DMRREMEQSMNMLNSNHELPDVSEFMTRLFSSKSSGKSSSGSSKTGKSGAGK | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20 - 1:50 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| C11orf3, C15orf24, chromosome 15 hypothetical ATG/GTP binding protein, chromosome 15 open reading frame 24, ER membrane protein complex subunit 7, HT022, ORF1-FL1 | |
| EMC7 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only