Learn More
Tocris Bioscience™ EMD 386088 hydrochloride
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Descrizione
EMD 386088 hydrochloride is a potent 5-HT6 receptor agonist (EC50 = 1.0 nM) that displays selectivity over other 5-HT receptors (IC50 values are 7.4, 110, 180, 240, 450, 620, 660 and 3000 nM for 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively). Shows moderate affinity at 5-HT3 receptors (IC50 = 34 nM).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hydrochloride |
| CAS | 1171123-46-8 |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Quantità | 50 mg |
| Solubilità | Soluble to 100mM in DMSO |
| Formula molecolare | C14H15N2Cl.HCl |
| Peso formulazione | Observed MW: 283.2 |
For Research Use Only