Learn More
Merck Membrane in esteri misti di cellulosa MF-Millipore™ con dimensioni poro 0.05μ m
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications.
MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Esteri misti di cellulosa (MCE) (nitrato e acetato) |
| Dimensione del poro | 0.1μ m |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 0.74 mL/min x cm2 |
| Spessore (sistema metrico) | 105 μm |
| Tipo | Filter Membranes |
| Bagnabilità | Hydrophilic |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MCE 0.05U WH PL 25MM 100PK
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose