Learn More
Merck Accessories for XX2702550 1225 Sampling Manifold
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Ball Valve
Chamber Replacement Kit
O-Ring
Sample Cup Extension Barrel
Support Plate
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 30
Descrizione
Accessories for filter holders for sample preparation.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | EMD Millipore 1225 sampling vacuum manifold |
| Materiale | Silicone |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | O-Ring |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.25 in. |
| Diameter (Metric) Inside | 6.3 mm |