Learn More
Merck Accessories for Dispensing Pressure Vessels
Codice prodotto. p-4425450 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Bubble Point Test Apparatus
O-Ring
Pressure Vessel Accessory Kit
Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10355091
Marca: Merck XX6700035
Accessory for use with Dispensing Pressure Vessels
  • Not Autoclavable
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Autoclavabile Not Autoclavable
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Dispensing Pressure Vessels
    Sterilità Non-sterile
    Pressione max 125psi
    Valori nominali pressione 125 psi
    Tipo Tubing
    Lunghezza (sistema metrico) 3 m
    Diametro (sistema imperiale) 0.5 in.
    Diameter (English) Inside 0.5 in.
    Diameter (Metric) Inside 1.27 cm