Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 3 Kda
Codice prodotto. 15207956 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
24Pack
Confezione da 12
Include:
12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap
24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 15207956
Marca: Merck ACS500324
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Amicon Pro Purification System - A Centrifugal Tool collapsing protein purification with concentration & buffer exchange.
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Monouso Single-use
MWCO 3 kDa
Sterilità Non-sterile
Materiale alloggiamento Regenerated Cellulose (RC)
Include 24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Quantità 24Pack
Tipo Centrifugal Filters
Volume (sistema metrico) 15 mL
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm