Learn More
Merck Amicon™ Pro Purification System with Ultra-0.5 Device, 3 Kda
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
24Pack
Confezione da 12
Include:
12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap
24 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 24 Exchange devices, and 24 Collection tubes with cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
The Amicon™ Pro Purification System includes: Amicon Ultra NMWCO filters, Exchange devices, and Collection tubes with cap.
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| MWCO | 3 kDa |
| Sterilità | Non-sterile |
| Materiale alloggiamento | Regenerated Cellulose (RC) |
| Include | 12 Amicon Ultra NMWCO 3 kDa filters, 12 Exchange devices, and 12 Collection tubes with cap |
| Quantità | Confezione da 12 |
| Tipo | Centrifugal Filters |
| Volume (sistema metrico) | 15 mL |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 cm |