Learn More
Merck Amicon™ Ultra Vials
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 96
Descrizione
- Volume: 0.5 mL
- For protein purification, western blotting, protein extraction
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein purification, protein extraction, protein concentration and desalting, western blotting |
| N. per confezione | 96 |
| Quantità | 96Pack |
| Tipo | Centrifugal Filters |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |