Learn More
Merck Pompa a vuoto/pressione per operazioni chimiche
Codice prodotto. 10555950 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115 V
220 V
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Il modello a 220v è di tipo a tensione non standard; controllare di avere ordinato il prodotto corretto.
Codice prodotto. 10555950
Marca: Merck WP6111560
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il modello a 220v è di tipo a tensione non standard; controllare di avere ordinato il prodotto corretto.
Includes
Tubi da 70°cm con diametro di .25°pollici; filtro Millex™ FA50 per la protezione dall’umidità in linea.
Decrease process filtration times. Chemical Duty Vacuum Pressure Pump supports high flow rates for faster pumping. Cast-aluminum pumphead, housing, and regulator with optional chemical-resistant internal components. Light weight and portable so they can be shared among workstations.
  • Le pompe a elevata produttività sono caratterizzate da un design a pistone condotto per una maggiore potenza e portate elevate, per abbreviare la filtrazione
  • Con testa e membrana opzionali resistenti agli agenti chimici, per l'uso con sostanze chimiche, solventi e vapori corrosivi
  • Facilmente trasportabile; consente una facile condivisione tra le stazioni di lavoro
  • Con un filtro Millex™ FA50 per la protezione dall'umidità in linea
  • Registrazione UL e marchio CE
Certifications
UL listed and CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 813 mbar (24 in.Hg)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 9 libbre
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.1 kg
Include 70cm of 0.25 in. dia. tubing and Millex™ FA50 filter
Requisiti elettrici 115 V 60 Hz
Materiale Alluminio
Peso (sistema imperiale) 9 libbre
Peso (sistema metrico) 4.1 kg
Portata 37 l/min.
Frequenza 60 Hz
Overall Height (English) 7 in.
Overall Height (Metric) 17.8 cm
Overall Length (English) 8 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 20.3 cm
Maximum Pressure 2.45 bar (35 psig)
Tensione 115 V