Learn More
Merck Pompa a vuoto/pressione per operazioni chimiche
Codice prodotto. p-159366 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tensione:
115 V
220 V
Frequenza:
50 Hz
60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
Il modello a 220v è di tipo a tensione non standard; controllare di avere ordinato il prodotto corretto.
Codice prodotto. 10052433
Marca: Merck WP6122050
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il modello a 220v è di tipo a tensione non standard; controllare di avere ordinato il prodotto corretto.
Includes
70cm of .25 in. dia. tubing; Millex™ FA50 filter for in-line moisture protection.
Decrease process filtration times. Chemical Duty Vacuum Pressure Pump supports high flow rates for faster pumping. Cast-aluminum pumphead, housing, and regulator with optional chemical-resistant internal components. Light weight and portable so they can be shared among workstations.
  • High output pumps feature a piston-driven design for greater power and high flow rates to decrease process filtration time
  • With optional chemical resistant head and diaphragm for use with corrosive chemicals, solvents and vapors
  • Portable design allows for easy sharing between workstations
  • Include a Millex™ FA50 filter for in-line moisture protection
  • UL listed and CE marked
Certifications
UL listed and CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 813 mbar (24 in.Hg)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 9 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 4.1 kg
Include Tubi da 70 cm con diametro di 0.25 pollici, filtro Millex™ FA50 per la protezione dall’umidità in linea
Requisiti elettrici 220 V 50 Hz
Materiale Alluminio
Peso (sistema imperiale) 9 lb.
Peso (sistema metrico) 4.1 kg
Portata 37 l/min.
Frequenza 50 Hz
Overall Height (English) 7 in.
Overall Height (Metric) 17.8 cm
Overall Length (English) 8 in.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 20.3 cm
Tipo di pompa Pressure Pump
Maximum Pressure 2.45 bar
Tensione 220 V