Learn More
Merck Diffusion Chamber Rings
Codice prodotto. 10629131 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Include:
0.59 mm hole
No hole
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10629131
Marca: Merck PR0001401
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Plexiglas rings with 14mm dia. for use with Diffusion chamber
  • Available with or without hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diffusion Chamber Kit
Materiale Plexiglas™
Include 0.59 mm hole
Tipo Plexiglas™ Rings
Diametro (sistema imperiale) 0.55 in.
Diametro (sistema metrico) 14 mm