Learn More
Merck Diffusion Chamber Rings
Codice prodotto. p-3303258 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Include:
0.59 mm hole
No hole
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 10035291
Marca: Merck PR0001400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Plexiglas rings with 14mm dia. for use with Diffusion chamber
  • Available with or without hole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Diffusion Chamber Kit
Materiale Plexiglas™
Include No hole
Tipo Plexiglas™ Rings
Diametro (sistema imperiale) 0.55 in.
Diametro (sistema metrico) 14 mm