Learn More
Merck Fluid Contamination Monitors
Fluid Contamination Analysis Monitors are transparent, disposable filter holders made from Tenite™ plastic and pre-assembled with MF-Millipore filters (effective filtration area is 9 cm2).
359.00€ - 1100.00€
Specifica
Materiale Tenite Plastic
Dimensione del poro 0.8 μm
Sterilità Non-sterile
Area di filtraggio 9 cm2
Diameter (English) Inside 1.45 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11596465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
MAWP037PM
Matched Weight Monitor Tenite Plastic
1100.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 10-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11576465
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
M000037P0
Fluid Contamination Monitor Tenite Plastic
359.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Transparent, disposable filter holders made from Tenite™ plastic and pre-assembled with MF-Millipore filters
A thick cellulose pad, 34 mm diameter, between the monitor sections seals the filter to distribute sample flow evenly over the filter surface. Use with Fluid Sampling Kit (XX6403730).Matched-Weight Monitors:Matched-Weight Monitors eliminate test filter pre-weighing in gravimetric analysis. Each monitor contains two filters matched in weight to within 0.1 mg. Sample passes through both, but upper (test) filter retains all contaminant. The difference in filter weights, after drying, equals the weight of contaminant in sample.
Specifica
Specifica
Tenite Plastic
Non-sterile
1.45 in.
0.8 μm
9 cm2
3.7 cm