Learn More
Merck Immobilon-NC Transfer Membranes
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
3 m x 33 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Beskrivelse
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.Features & Benefits:Versatile filter for biological and environmental monitoring applications Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Tekniske data
Tekniske data
| Descrizione | Roll |
| Materiale | MCE |
| Dimensione del poro | 0.45 μm |
| Codice filtro | HATF |
| Da utilizzare con (applicazione) | Western blotting |
| Tipo di superficie | Plain |
| Tipo | Blotting Membranes |
| Dimensioni (L x P) | 3 m x 33 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 300 cm |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Immobilon NC Transfer Membrane 33cm X 3m Roll
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion