Learn More
Merck Immobilon-NC Transfer Membranes
Codice prodotto. 10124323 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
3 m x 33 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Artikelnummer. 10124323
Brand: Merck HATF00010
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Maximum sensitivity with minimal background, suitable for both chemiluminescent and radioactive detection systems
Biologically inert mixtures of cellulose acetate and cellulose nitrate have made MF-Millipore™ membrane filters one of the most widely used membranes in analytical and research applications. MF-Millipore™ filters without Triton™ surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore™ filters.Features & Benefits:
  • Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
  • Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
  • Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Descrizione Roll
    Materiale MCE
    Dimensione del poro 0.45 μm
    Codice filtro HATF
    Da utilizzare con (applicazione) Western blotting
    Tipo di superficie Plain
    Tipo Blotting Membranes
    Dimensioni (L x P) 3 m x 33 cm
    Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
    Larghezza (sistema metrico) 300 cm
    compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Immobilon NC Transfer Membrane 33cm X 3m Roll
    Signalord
    • Pericolo
    Farekategori
    • Solido infiammabile Categoria 1
    Faresætning
    • H228-Solido infiammabile.
    Sikkerhedssætning
    • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
    • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
    • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
    • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
    • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
    Korrektion af produktindhold
    Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
    Produkttitel
    Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
    Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.