Learn More
Merck Immobilon™-P Blotting Sandwiches
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
7 cm
8.5 cm
Larghezza (sistema metrico):
8.4 cm
13.5 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
Blotting Sandwiches:When you need to process multiple blots, blotting sandwiches are a convenient, time-saving choice. Our sandwiches include sheets of Immobilon-P membrane interleaved with pre-cut sheets of chromatography-grade blotting filter paper and are compatible with any standard wet transfer device.
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 7 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 8.4 cm |
| Materiale | PVDF |
| Dimensione del poro | 0,45 μm |