Learn More
Merck Membrane di trasferimento in PVDF Immobilon™: P
Codice prodotto. 10180771 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
10 cm
15 cm
20 cm
26.5 cm
26 cm
7 cm
8.5 cm
8 cm
9 cm
Larghezza (sistema metrico):
10 cm
12 cm
13.5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3.75 m
8.4 cm
8.5 cm
Formato:
Foglio
Roll
Rotolo
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
pezzi 10
pezzi 50
Codice prodotto. 10180771
Marca: Merck IPVH20200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ideali per legare le proteine trasferite da varie matrici gel. Le membrane di trasferimento in PVDF EMD Millipore Immobilon™-P offrono manipolazione, colorazione e resistenza superiori rispetto alla nitrocellulosa. Per western blotting e sequenziamento delle proteine. Disponibili in fogli o rotoli.
Immobilon™ PVDF membranes are offered in four types, each optimized for a different protein blotting application. Convenient blotting sandwiches feature pre-cut sheets of membrane and blotting filter paper. Immobilon™ PVDF membranes have high protein adsorption, so you won’t lose proteins during transfer or reprobing. The open pore structure makes it easy to access bound proteins and remove unbound probes. In addition, Immobilon™ PVDF membranes optimized for fluorescent blots dramatically increase signal-to-noise ratios for high sensitivity in quantitative, multiplexing applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 20 cm
Larghezza (sistema metrico) 20 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideali per legare le proteine trasferite da un’ampia gamma di matrici gel
Formato Foglio
Materiale PVDF
Dimensione del poro 0,45 μm