Learn More
Merck Filtri per siringa non sterili Millex™ con alloggiamento in PE - PTFE idrofobico
Per la rimozione di particolati, la riduzione del rapporto segnale/rumore e il mantenimento di linee di riferimento piatte
Marca: Merck SLFHX13NL
310.00 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Hydrophobic Fluoropore™ (PTFE) Membrane:- Ideal for filtering samples in organic solvents, and can also be used to prevent back-streaming of atmospheric moisture in venting applications.
- Broad chemical compatibility and excellent solvent resistance with organic solutions
- Housing is made from a low-extractable, high density polyethylene (HDPE) or polypropylene.
Fine Particle Removal and Clarification of Organic Solutions, Vent Filtration, Sterilization of Gases
Order Info
Inlet/outlet connections: female Luer-Lok™/male Luer slip.
Specifica
Red | |
PTFE | |
Non-sterile | |
PP | |
Male Luer slip | |
Syringe Filter FH | |
13 mm |
Single-use | |
0.45 μm | |
Analytical sample prep | |
Female Luer-Lok™ | |
100Pack | |
<10 mL | |
13 mm |