Learn More
Merck Inserti per piastre per colture Millicell™: CM
Per una differenziazione delle cellule migliorata e applicazioni ampliate, tra cui biologia cellulare analitica. Gli inserti per piastre per colture EMD Millipore Millicell™ incorporano membrane in PTFE Biopore™ con pori da 0.4μm. Inserti pronti all'uso da 30 o 12mm per piastre da 6 e 24 pozzetti.
Marca:  Merck PICM0RG50
601.87 EUR valido fino al 2023-04-30
Usa il codice promo "18437" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19260kg
Codice prodotto. 10094680
  • 835.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 10-05-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed for improved cell differentiation and expanded applications involving analytical cell biology. Millicell™ Culture Plate Inserts incorporate PTFE Biopore™ membranes with 0.4μm pores. Ready-to-use 30 or 12mm inserts for 6 and 24-well plates.
Microporous, transparent membranes
  • Allow access to cell monolayer from both apical and basolateral domains
  • Promote enhanced cell attachment, growth, and differentiation of attachment-dependent and suspension cultures
  • Hydrophilic PTFE Biopore™ membranes for neural growth and embryo development work
  • Inert and allow repeated viewing of living cells through the membrane
  • Suitable for transport and permeability studies, co-culture for cell-cell interaction studies, in vitro toxicity testing, tumor cell metastasis studies, and organotypic cultures
Ready-to-use inserts
  • Fit most 6- or 24-well plates and are easily prepared for SEM and TEM techniques
  • Effective growth area for 12mm diameter inserts: 0.6cm2
  • Effective growth area for 30mm diameter inserts: 4.2cm2
  • Compatible with standard and fluorescent stains
Specifica
Specifica
Sterile
4.2 cm2
0.4 μm
Piastra a 6 pozzetti
5 mm
6, 24
Biopore™ PTFE
Culture Insert
30 mm
6-Well Plate, 24-Well Plate