Learn More
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm Meter and accessories
Codice prodotto. 11740363 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Product Type:
Elettrodo per test fisso
Elettrodo regolabile
Elettrodo specialistico
Ohmmetro Millicell Ers da 2 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11740363
Marca: Merck MERSSTX00
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Per la misurazione del TEER (Trans Epithelial Electrical Resistance) delle cellule epiteliali in coltura
Due to the small size of the electrodes, the user can easily measure transepithelial voltage and the resistance of cells grown on microporous membranes.
Warranty
Electrodes and batteries are warranted for 30 days only from the date on which the customer receives these items
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Elettrodo specialistico
Lunghezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Da utilizzare con (applicazione) Per misurazioni qualitative sulla salute del monostrato cellulare e misurazioni quantitative della confluenza
Altezza (sistema imperiale) 2.3 in.
Altezza (sistema metrico) 6 cm
Hertz 12.5 Hz
Umidità Da 0 a 90 %
Include Millicell-ERS2 è dotato di misuratore, batteria, elettrodo stx01, elettrodo per test da 1000 W, caricabatteria, elettrodi specialistici per piastra Millicell a 96 pozzetti
N. per confezione 1 Pair
Run Time Da 8 a 10 ore
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 50° a 100 °F
Temperature Range (Metric) Da 10° a 38 °C
Peso (sistema imperiale) 3 libbre
Peso (sistema metrico) 1.4 kg
Larghezza (sistema metrico) 11 cm