Learn More
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm Meter and accessories
Sfoglia Tutto Merck ProdottiDescrizione
Includes
Millicell-ERS2 comes with meter, battery, STX01 electrode, 1,000 Ω test electrode, battery charger. Specialized electrodes for Millicell-96 well plate are available (Cat. No. MERSSTX00).
Provides qualitative measurement of cell monolayer health and quantative measures of confluency. Designed exclusively for use with cells cultured in Millicell™ Culture Plate Inserts.
Utilizes AC current for membrane resistance measurements, producing a zero net charge on cells and eliminating adverse DC current effects on cell membranes. A silver/silver chloride (Ag/AgCI) pellet on each electrode tip measures voltage. Due to the small size of the electrodes, the user can easily measure transepithelial voltage and the resistance of cells grown on microporous membranes.
Warranty
Electrodes and batteries are warranted for 30 days only from the date on which the customer receives these items
Specifica
Specifica
| Product Type | Elettrodo regolabile |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.3 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 19 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per misurazioni qualitative sulla salute del monostrato cellulare e misurazioni quantitative di confluenza |
| Altezza (sistema imperiale) | 2.3 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 6 cm |
| Hertz | 12.5 Hz |
| Umidità | Da 0 a 90 % |
| Include | Millicell-ERS2 è dotato di misuratore, batteria, elettrodo stx01, elettrodo per test da 1000 W, caricabatteria, elettrodi specialistici per piastra Millicell a 96 pozzetti |
| N. per confezione | 1 Pair |
| Vedi altri risultati |