Learn More
Merck Millicell-ERS2 Volt-Ohm Meter and accessories
Per la misurazione del TEER (Trans Epithelial Electrical Resistance) delle cellule epiteliali in coltura
Marca:  Merck MERSSTX04
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11760363
  • 89.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Provides qualitative measurement of cell monolayer health and quantative measures of confluency. Designed exclusively for use with cells cultured in Millicell™ Culture Plate Inserts.
Utilizes AC current for membrane resistance measurements, producing a zero net charge on cells and eliminating adverse DC current effects on cell membranes. A silver/silver chloride (Ag/AgCI) pellet on each electrode tip measures voltage. Due to the small size of the electrodes, the user can easily measure transepithelial voltage and the resistance of cells grown on microporous membranes.
Specifica
Specifica
Elettrodo per test fisso
7.3 in.
Per misurazioni qualitative sulla salute del monostrato cellulare e misurazioni quantitative di confluenza
6 cm
Da 0 a 90 %
Da 8 a 10 ore
Da 10° a 38 °C
1.4 kg
Per piastre da inserto per colture cellulari Millicell 96
19 cm
2.3 in.
12.5 Hz
Millicell-ERS2 è dotato di misuratore, batteria, elettrodo stx01, elettrodo per test da 1000 W, caricabatteria, elettrodi specialistici per piastra Millicell a 96 pozzetti
Da 50° a 100 °F
3 libbre
11 cm