Learn More
Merck MultiScreen™ Centrifuge Alignment Frame
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
4/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Transfer samples filtrate to the wells of a 96-well collection plate
- Prevents spillage or cross-contamination
Specifica
Specifica
| Colore | Blue |
| Materiale | ABS Plastic |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Use to align MultiScreen plate to 96-well receiver plate for centrifugation of aqueous media |
| Quantità | 4/Pk. |