Learn More
Merck MultiScreen™ Column Loaders
Codice prodotto. 10760113 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico) pozzetto:
25 μL
45 μL
100 μL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10760113
Marca: Merck MACL09625
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
No need to pipet slurries, gels, or resins; load all 96 wells simultaneously and uniformly
  • Constructed of aluminum with an abrasion-resistant, chemically inert, nonstick coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Colore Black
Volume (sistema metrico) pozzetto 25 μL
No. of Wells 96
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Load 25μL resin volumes simultaneously into 96 wells of MultiScreen plate for resin or bead based assays, chromatography
Quantità 1/Pk.