Learn More
Merck MultiScreen™ PH Plate
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.65 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Negatively charged phosphocellulose
- Low protein/nucleic acid binding
- Opaque
- Non-Sterile
Protein kinase assays with peptide substrates, enzyme assays, binds positive charge
Specifica
Specifica
| Colore | Opaque |
| Materiale | Barex/TiO2 |
| Materiale (membrana) | Phosphocellulose |
| Dimensione del poro | 0.65 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Codice filtro | PH |
| Area di filtraggio | 0.28 cm2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Protein kinase assays with peptide substrates, enzyme assay, binds positive charge, reliable tools for the advancement of drug discovery and life science research |
| Volume (sistema imperiale) | 0.001 to 0.008 oz. |
| Volume (sistema metrico) | 0.05 to 0.25 mL |
| Vedi altri risultati |