Learn More
Merck MultiScreen™ Sealing Tape
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Colore:
Clear
Opaque
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Opaque sealing tape is used to seal 100μL plate bottoms read in TopCount™ instruments
- Clear sealing tape can be used to seal all manufacturers' 300μL plate tops and plate bottoms for MicroBeta™ readers
- Precut to size
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Sterilità | Non-sterile |
| N. per confezione | 100 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used to seal all manufacturers 300μL plate tops and plate bottoms for MicroBeta™ readers |
| Product Type | Sealing Tape |