Learn More
Merck PureProteome™ Nickel Magnetic Beads
Click to view available options
Quantità:
10 mL
2 x 1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- No lysate clearing—crude cell lysates are processed by magnetic beads
- Fast processing time—entire protocol is completed in less than one hour
- High capacity—bind 5 to 15mg of protein per mL of settled beads
- High affinity—binding can take place in buffer containing <5mM EDTA
- Flexible scale—varying the bead quantity allows different protein yields
- Flexible elution—native or denatured proteins
- Automatable—hands-free screening process
Specifica
Specifica
| Proprietà di legame | 1 to 5.5mg/mL |
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Dimensione particelle | 10 μm |
| Quantità | 2 x 1 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Purification of His-tagged recombinant Protein |
| Tipo | Magnetic Affinity Bead |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
- Attenzione
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, nickel(2+) salt