Learn More
Merck PureProteome™ Nickel Magnetic Beads
Codice prodotto. p-3607170
Click to view available options
Quantità:
10 mL
2 x 1 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11730353
Marca: Merck LSKMAGH02
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Offer yields comparable with other magnetic purification systems while offering high purities
  • No lysate clearing—crude cell lysates are processed by magnetic beads
  • Fast processing time—entire protocol is completed in less than one hour
  • High capacity—bind 5 to 15mg of protein per mL of settled beads
  • High affinity—binding can take place in buffer containing <5mM EDTA
  • Flexible scale—varying the bead quantity allows different protein yields
  • Flexible elution—native or denatured proteins
  • Automatable—hands-free screening process
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Proprietà di legame 1 to 5.5mg/mL
Content And Storage 2°C to 8°C
Dimensione particelle 10 μm
Quantità 2 x 1 mL
Da utilizzare con (applicazione) Purification of His-tagged recombinant Protein
Tipo Magnetic Affinity Bead
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HisPur Ni-NTA Magnetic Beads
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sulfuric acid, nickel(2+) salt