Learn More
Merck Samplicity™ Filtration System Vial Trays
Vacuum filtration system for sample preparation for HPLC
124.00€ - 174.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Samplicity G2 Filtration System
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Materiale Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Materiale Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
12920265
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SAMVIALTR
Polypropylene Vial Trays
174.00€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12541249
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
SAMWASTTR
Recycled Polyester Waste Trays
124.00€
pezzi 5
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Overview of Samplicity™ G2 System
  • Samplicity™ G2 Filtration System enables vacuum driven filtration of up to 8 samples at once, directly into HPLC vials.
  • Filtration for HPLC sample prep without syringes. Sample is added to an adapter funnel on a standard Millex™ 33 mm filter (Millex™ Filters for the Samplicity™ G2 System) or an integrated funnel and filter (Millex Samplicity™ filter)
  • Samplicity™ G2 System has lower ergonomic impact than manual syringe filtration
Applications: HPLC; Filtration of viscous or particulate laden samples for HPLC
Specifica
Specifica
Samplicity G2 Filtration System