Learn More
Merck Sensori per citometri manuali automatizzati Scepter 2.0
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione dell'apertura:
40μ m
40 μm
60μ m
60 μm
Dimensioni cella:
Da 4 a 12 μm
Da 8 a 25 μm
Da 8 a 25 μm
Dimensione particelle:
Da 3 a 18 μm
Da 6 a 36 μm
da 3 a 18 μm
da 6 a 36 μm
Cicli di esercizio:
Da 10,000 a 500,000
Da 10,000 a 500,000 particelle/ml
Da 50,000 a 1,500,000
Da 50,000 a 1,500,000 particelle/ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Engineered with a micro-fabricated, cell-sensing zone that enables discrimination by cell size and cell volume - down to sub-micron and sub-picoliter resolution
- Has a precision drilled aperture through which cells pass and are counted
- Counts based on Coulter principle of impedance changes across current established by sensor electrodes
- Ensures reproducible counts by drawing precisely 50μL of sample into its liquid handling microchannel each time
- Eliminates pipetting errors and uneven sample loading with precision liquid handling channels
- 40μm-aperture sensor
- Able to count cells between 4 and 12μm in diameter and particles between 3 and 17μm
- 60μm-aperture sensor
- Able to count cells between 8 and 25μm in diameter and particles between 6 and 36μm
Specifica
Specifica
| Product Type | Sensori Scepter |
| Tempo di analisi | <30 sec. |
| Dimensione dell'apertura | 60μ m |
| Capacità (sistema metrico) | 50 μl |
| Dimensioni cella | Da 8 a 25 μm |
| Memoria | Memorizza fino a 72 conteggi |
| Cicli di esercizio | Da 10,000 a 500,000 |
| Dimensione particelle | da 6 a 36 μm |
| Quantità | 50 confezione |
| Tipo di campione | Cellule CHO, cellule HeLa e cellule staminali embrionali di topo possono essere utilizzate anche per la conta di sottopopolazioni nelle preparazioni di cellule mononucleari del sangue periferico |
| Vedi altri risultati |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering