Learn More
Merck Sensori per citometri manuali automatizzati Scepter 2.0
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Dimensione dell'apertura:
40μ m
40 μm
60μ m
60 μm
Dimensioni cella:
Da 4 a 12 μm
Da 8 a 25 μm
Da 8 a 25 μm
Dimensione particelle:
Da 3 a 18 μm
Da 6 a 36 μm
da 3 a 18 μm
da 6 a 36 μm
Cicli di esercizio:
Da 10,000 a 500,000
Da 10,000 a 500,000 particelle/ml
Da 50,000 a 1,500,000
Da 50,000 a 1,500,000 particelle/ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Progettati con zona di rilevamento cellula di fabbricazione micro, che consente di distinguere la dimensione e il volume della cellula con risoluzione fino a sub-micron e sub-picolitri
- Apertura forata di precisione attraverso la quale passano e vengono contate le cellule
- Conte basate su principio di impedenza Coulter, con variazioni di corrente stabilite mediante elettrodi sensori
- Conte riproducibili grazie all'aspirazione precisa e ripetuta di 50μ°l di campione nel microcanale per manipolazione dei liquidi
- Errori di pipettaggio e di caricamento irregolare dei campioni eliminati grazie ai canali di precisione per la manipolazione dei liquidi
- Sensore con apertura di 40μ°m
- Per conte di cellule di diametro da 4 a 12μ°m e particelle da 3 a 17μ°m
- Sensore con apertura di 60μ°m
- Per conta di cellule di diametro da 8 a 25μ°m e particelle da 6 a 36μ°m
Specifica
Specifica
| Product Type | Sensori Scepter |
| Tempo di analisi | <30 sec. |
| Dimensione dell'apertura | 60 μm |
| Capacità (sistema metrico) | 50 μl |
| Dimensioni cella | Da 8 a 25 μm |
| Memoria | Memorizza fino a 72 conteggi |
| Cicli di esercizio | Da 10,000 a 500,000 particelle/ml |
| Dimensione particelle | Da 6 a 36 μm |
| Quantità | Conf. da 500 |
| Tipo di campione | Cellule CHO, cellule HeLa e cellule staminali embrionali di topo, utilizzabile anche per la conta di sottopopolazioni nelle preparazioni di cellule mononucleari del sangue periferico |
| Vedi altri risultati |