Learn More
Merck SNAP i.d. 2.0™ IHC Frame
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
Incubation cover and assembly fixture
- Enables to process up to 12 tissue slides
- For use with immunohistochemistry slides
Specifica
Specifica
| Include | Incubation cover and assembly fixture |
| Quantità | 1/Pk. |