Learn More
Merck SNAP i.d.™ 2.0 Protein Detection System: Mini and Midi Blot Holding Frames
Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Midi Blot Holding Frames
Mini Blot Holding Frames
Quantità:
1/Pk.
2/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
For use with EMD Millipore SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System (Cat. No. SNAP2MM)
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Snap i.d.™ 2.0 Protein Detection System-mini |
| Tipo | Mini Blot Holding Frames |
| Include | Clear lids, easy locking latch, umbrella valve |
| Quantità | 1/Pk. |
| Sovrapponibile | Yes |