Learn More
Merck Accessories and Replacement Parts In-Line Stainless Steel Filter Holders 47 mm
Codice prodotto. 10729591 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Back-pressure Screen
Filter Support Screen
HP Support Screen
O-Ring
Stirred Cell Support Screen
Underdrain Screen
Materiale:
Glass-filled Polypropylene
PTFE-coated Stainless Steel
Silicone
Stainless Steel
Stainless Steel (316)
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 10729591
Marca: Merck XX4404703
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.
XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614, and 00907P are replacement parts for Filter Holder XX4404700
SS Filter, Depends on filter type used.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) In-Line Stainless Steel Filter Holder (47 mm)
Materiale Stainless Steel
Sterilità Non-sterile
Tipo Back-pressure Screen
Diameter (Metric) Inside 47 mm