Learn More
Merck Dispositivi a pressione sterili Sterivex
Codice prodotto. 10616361 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Materiale (membrana):
PES
PVDF
Dimensione del poro:
0.22 μm
0.22μ m
0.22 μm
0.45 μm
Raccordo uscita:
Filling bell
Male luer lok
Male nipple
N. per confezione:
10/Pk.
15/Pk.
50/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 15
pezzi 50
Codice prodotto. 10616361
Marca: Merck SVGVL10RC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il design a erogazione diretta riduce al minimo il rischio di contaminazione sulle soluzioni filtrate. I dispositivi a pressione sterili EMD Millipore Sterivex sono unità pronte all'uso per il filtraggio di soluzioni con volumi da 100 a 2000ml. Disponibili in diversi formati di raccordi, pori e membrane.
Minimize contamination risk to filtered solution by direct-dispensing design. Sterivex Sterile Pressure-Driven Devices are ready-to-use units that filter solutions with volumes of 100 to 2000mL. Available in a variety of fittings, pore sizes and membrane types.
  • Sterivex filter units work with syringes, peristaltic pumps or pressure vessels. They eliminate the risk of contamination associated with decanting or pipetting.
  • Sterivex units are designed to dispense into virtually any storage container. The devices are available with different outlet connections (see table).
  • Sterivex filter units can process volumes up to 1,000 mL or 2,000 mL, depending on the type of membrane used in the device. A choice of three different membranes is provided.
  • Filter-sterilize volumes up to 1,000 mL or 2,000 mL, using Sterivex™ pressure-driven filter units (capacity depends on the type of membrane used in the device). With three different membrane options and a variety of outlet connection options, Sterivex™ filters can fit virtually any workflow and dispense into nearly any storage container. Sterivex™ filters work with syringes, peristaltic pumps or pressure vessels and eliminate the risk of contamination associated with decanting or pipetting.
Features & Benefits:
  • Works with a variety of pressure devices including syringes, perstaltic pumps and pressure vessels
  • Comes in multiple membrane types to suit your application needs with capacities up to 2 L
Applications:
Sterilization of Aqueous Solutions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Connettori Luer Lock femmina con sfiato a monte
Monouso Single-use
Tipo di filtro Durapore
Materiale Copolyester
Materiale (membrana) PVDF
Dimensione del poro 0.22 μm
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 10 cm2
Portata ≥650 ml/min. a 0.7 bar 25 °C
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizzazione a flusso rapido e basso legame proteico di soluzioni acquose
Pressione max in ingresso 45 psi
N. per confezione 15/Pk.
Raccordo uscita Male luer lok
Stile uscita Luer Lock maschio
Temperatura (sistema imperiale) operativa 113 °F
Temperatura (sistema metrico) operativa 45 °C
Tipo Unità filtro Sterivex-GV
Volume (sistema metrico) 1000 ml
Altezza (sistema imperiale) 3.2 in.
Altezza (sistema metrico) 8.2 cm
Diametro (sistema imperiale) 0.66 in.
Diametro (sistema metrico) 1.7 cm
Diametro filtro (sistema metrico) 1.7 cm