Learn More
Merck Ultrafiltration Discs, 30 kDa NMW, Ultracel™ Regenerated Cellulose
Codice prodotto. 10004550 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Diametro filtro (sistema metrico):
2.5 cm
4.45 cm
4.7 cm
6.35 cm
7.6 cm
9 cm
15 cm
Area di filtraggio:
13.4 cm2
17.3 cm2
177 cm2
28.7 cm2
4.1 cm2
41.8 cm2
63 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 10004550
Marca: Merck PLTK09005
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
30 kDa NMWL, Ultracel™ regenerated cellulose
  • Idrofilo, con microstruttura serrata
  • Assicura la massima ritenzione possibile con il minimo assorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro Ultrafiltration
Materiale (membrana) Regenerated Cellulose
MWCO 30 kDa
Codice filtro PLTK
Area di filtraggio 63 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Protein purification; protein concentration; protein desalting
Materiale alloggiamento Regenerated Cellulose (RC)
Quantità 5Pack
Tipo Ultrafiltration Disc
Diametro filtro (sistema metrico) 9 cm