Learn More
Merck Accessories for ZHE Hazardous Waste System
Codice prodotto. 10082143 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Tipo:
2-Way Valve, 1/8 in. NPTM
Cylinder O-Rings
Luer Fitting
Piston O-Rings, Wiper Seal
Piston with O-Rings, Wiper Seal
Quick-Disconnect Female Swagelok
Quick-Disconnect Male Swagelok
Support Screen 90 mm
Tedlar Bag
Tedlar Bag Adapter
Vent/Relief Valve
ZHE Tight Syringe
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 3
pezzi 6
Codice prodotto. 10082143
Marca: Merck XX6700010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Da utilizzare con (apparecchiatura) ZHE Hazardous Waste filtration system
Materiale Fluoroelastomer
Sterilità Non-sterile
Tipo Cylinder O-Rings
Diametro (sistema imperiale) 0.125 in.
Diameter (Metric) Inside 0.3 cm