Learn More
Merck Accessories for ZHE Hazardous Waste System
Accessories for filter holders for sample preparation.
97.05€ - 1005.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10768051
|
Merck
XX2702512 |
2-Way Valve, 1/8 in. NPTM |
515.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10082143
|
Merck
XX6700010 |
Cylinder O-Rings |
302.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10203451
|
Merck
YT3009003 |
Piston O-Rings, Wiper Seal |
168.00€
pezzi 3 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10718441
|
Merck
YT3009002 |
Fitting Luer 1/8 in. NPTF |
179.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10430683
|
Merck
YT3009015 |
ZHE Tight Syringe, 50 mL |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10079890
|
Merck
YY2209068 |
O-Ring, 2-235, 90 mm, Fluoroelastomer |
278.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10508411
|
Merck
YY2209064 |
Support Screen 90 mm |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10708251
|
Merck
YT3009013 |
Quick-Disconnect Female Swagelok |
213.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10101451
|
Merck
YT3009001 |
Piston with O-Rings, Wiper Seal |
373.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10601872
|
Merck
YT3009016 |
Tedlar Bag |
990.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10602062
|
Merck
YT3009017 |
Tedlar Bag Adaptor |
382.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10661672
|
Merck
XX6700024 |
Vent/Relief Valve |
399.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10718251
|
Merck
YT3009014 |
Quick-Disconnect Male Swagelok |
97.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Not Autoclavable | |
Non-sterile |