Learn More
MP Biomedicals™ EMM, Powdered Media
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
227 g
454 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
227g
454g
Descrizione
Formulation
- Contents/liter: 3 g phthalic Acid K+, 2.2 g Na2HPO4, 5 g NH4Cl, 20 g dextrose
- Salts: 1.05 g MgCl2·6H2O, 14.7 μg CaCl2·2H2O, 1 g KCl, 0.04 g Na2SO4
- Vitamins: 1 mg pantothenic acid, 10 mg nicotinic acid, 10 mg myo-inositol, 10 μg biotin
- Minerals: 0.5 mg boric acid, 0.4 mg MnSO4, 0.4 mg ZnSO4·7H2O, 0.2 mg FeCl2·6H2O, 40 μg molybdic acid, 0.1 mg KI, 40 μg CuSO4·5H20, 1 mg citric acid
Applications:
Yeast cell culture, Life sciences
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certified Thiamine (Vitamin B1) free |
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Forma | Powder |
| Grado | Molecular biology |
| Product Type | EMM |
| Formulazione | phthalic Acid K+ 3 g/L, Na2HPO4 2.2 g/L, NH4Cl 5 g/L, Dextrose 20 g/L, MgCl2.6H2O 1.05 g/L, CaCl2.2H2O 14.7 μg/L, KCl 1 g/L, Na2SO4 0.04 g/L, Pantothenic Acid 1 mg/L, Nicotinic Acid 10 mg/L, myo-inositol 10 mg/L, Biotin 10 μg/L, Boric Acid 0.5 mg/L, MnSO4 0.4 mg/L, ZnSO4.7H2O 0.4 mg/L, FeCl2.6H2O 0.2 mg/L, Molybdic Acid 40 μg/L, KI 0.1 mg/L, CuSO4.5H2O 40 μg/L, Citric Acid 1 mg/L |
| Da utilizzare con (applicazione) | For growth of fission Yeast S. Pombe |
| Quantità | 1000 g |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- EMM Broth (Powder)
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Ammonium Chloride, Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous