missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
EMMPRIN/CD147 Antibody (8D6), DyLight 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-34543DL594
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
EMMPRIN/CD147 Monoclonal antibody specifically detects EMMPRIN/CD147 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Specifica
| EMMPRIN/CD147 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 5F7, basigin, basigin (Ok blood group), CD147, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, EMMPRINTCSF, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, M6, OK, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor | |
| Human T cell line Molt 13 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Signal Transduction, Vision | |
| 682 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF | |
| 8D6 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto