Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emodin, 95%, tech.
Codice prodotto. 10386980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 10386980
Marca: Thermo Scientific Chemicals 117751000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 518-82-1 | C15H10O5 | 270.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-82-1
Formula molecolare C15H10O5
Molecular Weight (g/mol) 270.23
Numero MDL MFCD00001207
InChI Key RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
PubChem CID 3220
ChEBI CHEBI:42223
IUPAC Name 1,3,8-trihydroxy-6-methylanthracene-9,10-dione
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Emodin
Nota nome tech., 95%
Punto di fusione 253.0°C
Colore Orange-Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 08, 520
Indice di Merck 15, 3618
Peso formulazione 270.23
Percent Purity 95%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Emodin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.