missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Emodin, MedChemExpress

Codice prodotto. 16436456
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16436456

Marca: Medchem Express HY14393

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Emodin (Frangula emodin), an anthraquinone derivative, is an anti-SARS-CoV compound.

Emodin blocks the SARS coronavirus spike protein and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) interaction. Emodin inhibits casein kinase-2 (CK2). Anti-inflammatory and anticancer effects. Emodin is a potent selective 11β-HSD1 inhibitor with the IC50 of 186 and 86 nM for human and mouse 11β-HSD1, respectively. Emodin ameliorates metabolic disorder in diet-induced obese mice.

Specifica

Materiale o nome chimico Emodin
CAS 518-82-1
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H10O5
Quantità 100 mg
Sinonimo Frangula emodin
Informazioni di solubilità Acetone : 10.87 mg/mL (40.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.41 mg/mL (20.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C)C=C2O)C(C3=CC(O)=CC(O)=C31)=O
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Peso formulazione 270.24
Percent Purity 96.53%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato