Learn More
Invitrogen™ EMP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Invitrogen™ PA567570
Codice prodotto. 15802744
  • 518.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
EMP1 Polyclonal Antibody for IHC (P)
EMP1 is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EMP1
Polyclonal
Unconjugated
EMP1
B4B; CL-20; Emp1; EMP-1; ENP1MR; Epithelial membrane protein 1; I-8-09; Protein B4B; TMP; tumor-associated membrane protein
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
2012
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
P54849
EMP1
Synthesized peptide derived from human EMP1.
100 μL