Learn More
Emricasan, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16444946
Marca: Medchem Express HY10396
MedChemExpress Emricasan (PF 03491390) is an orally active and irreversible pan-caspase inhibitor. Emricasan inhibits Zika virus (ZIKV)-induced increases in caspase-3 activity and protected human cortical neural progenitors.
Emricasan (PF 03491390) is an orally active and irreversible pan-caspase inhibitor. Emricasan inhibits Zika virus (ZIKV)-induced increases in caspase-3 activity and protected human cortical neural progenitors.
Specifica
Materiale o nome chimico Emricasan
CAS 254750-02-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H27F4N3O7
Quantità 100 mg
Sinonimo PF 03491390 IDN-6556
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (175.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(C(F)=C(C=C1F)F)OCC([C@@H](NC([C@@H](NC(C(NC2=C(C=CC=C2)C(C)(C)C)=O)=O)C)=O)CC(O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 569.5
Peso formulazione 569.5
Percent Purity 98.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.